Documenti fondamentali
8.00380
Sigma-Aldrich
Acido maleico
for synthesis
Sinonimo/i:
Acido cis-Butenedioico, Acido tosilico
Scegli un formato
25 G
70,00 €
100 G
100,00 €
500 G
150,00 €
1 KG
200,00 €
5 KG
350,00 €
25 KG
550,00 €
50 KG
950,00 €
70,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
70,00 €
100 G
100,00 €
500 G
150,00 €
1 KG
200,00 €
5 KG
350,00 €
25 KG
550,00 €
50 KG
950,00 €
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
Beilstein:
605762
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-742-5
NACRES:
NA.22
70,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
Stato
powder
Potenza
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
130-135 °C (lit.)
Solubilità
478.8 g/L
Densità
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
750‑800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Applicazioni
  • Food industry metabolomics: Maleic acid is identified as a key metabolite in the profiling of jelly fungi, aiding in the determination of biomarkers for different flesh colors, which is vital for quality assessment in the food industry (Ye et al., 2024).
  • Chromatography device innovation: Maleic acid contributes to the design and characterization of an electrochemically-modulated membrane chromatography device, enhancing the precision and functionality of separation technologies in analytical chemistry (Röcker et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido fumarico EMPROVE&#174; ESSENTIAL, NF, JPE
SAFC
8.17073
Acido fumarico