Documenti fondamentali
8.00147
Sigma-Aldrich
Acetylenedicarboxylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Acetylenedicarboxylic acid, Butynedioic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
205-536-0
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
180-187 °C
Temp. transizione
flash point 131 °C
Densità bulk
550 kg/m3
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
131 °C