Key Documents
8.00092
Sigma-Aldrich
Adiponitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
Adiponitrile, Hexanedinitrile
About This Item
Formula condensata:
NC(CH2)4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
203-896-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.003 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
2134 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
7-14 % (v/v)
Punto di fusione
2 °C
Temp. transizione
flash point 93 °C (decomposition)
Solubilità
50 g/L
Densità
0.96 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.962 - 0.964
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
325.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
163 °C - closed cup