Documenti fondamentali
D78008
Sigma-Aldrich
1,6-Dicyanohexane
98%
Sinonimo/i:
Suberonitrile, Hexamethylene dicyanide, Octanedinitrile
Scegli un formato
100 ML
88,90 €
88,90 €
Prezzo di listino127,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
88,90 €
About This Item
Formula condensata:
NC(CH2)6CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Beilstein:
1744365
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
98%
88,90 €
Prezzo di listino127,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
185 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−3.5 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H12N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-6H2
BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)