Documenti fondamentali
69069
Millipore
Cleavage Control Protein
Scegli un formato
10 μG
109,00 €
109,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
109,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
109,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Stato
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
The Cleavage Control Protein is used to monitor performance of either thrombin or enterokinase cleavage conditions. The 48 kDa protein is cleaved into 2 fragments or cleaved by , which are easily visualized by SDS-PAGE. Thrombin cleavage results in fragments of 35 kDa and 13 kDa, and Enterokinase cleavage results in fragments of 32 kDa and 16 kDA.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1