681641
Wee1 Inhibitor II
The Wee1 Inhibitor II, also referenced under CAS 622855-50-9, controls the biological activity of Wee1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Wee1 Inhibitor II, 6-Butyl-4-(2-chlorophenyl)-9-hydroxypyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3-(2H,6H)-dione
Scegli un formato
205,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
205,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)c2c3c(c4c([n](c5c4cc(cc5)O)CCCC)c2)[c]([nH][c]3=O)=O
InChI
1S/C24H19ClN2O3/c1-2-3-10-27-18-9-8-13(28)11-16(18)20-19(27)12-15(14-6-4-5-7-17(14)25)21-22(20)24(30)26-23(21)29/h4-9,11-12,28H,2-3,10H2,1H3,(H,26,29,30)
HLSZACLAFZWCCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Wee1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2