681640
Wee1 Inhibitor
The Wee1 Inhibitor, also referenced under CAS 622855-37-2, controls the biological activity of Wee1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Wee1 Inhibitor, 4-(2-Chlorophenyl)-9-hydroxypyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3-(2H,6H)-dione, Chk1 Inhibitor V
Scegli un formato
176,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2026Dettagli
Scegli un formato
About This Item
176,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2026Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
11 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)c2c3c(c4c([nH]c5c4cc(cc5)O)c2)[c]([nH][c]3=O)=O
InChI
1S/C20H11ClN2O3/c21-13-4-2-1-3-10(13)11-8-15-16(18-17(11)19(25)23-20(18)26)12-7-9(24)5-6-14(12)22-15/h1-8,22,24H,(H,23,25,26)
DPEXRCOBPACFOO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
WGK 1