Documenti fondamentali
676950-M
Sigma-Aldrich
Veratridine
≥98% (TLC), solid, Na⁺ channel opener, Calbiochem
Sinonimo/i:
Veratridine
Scegli un formato
5 MG
114,00 €
114,00 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
114,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H51NO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
673.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
114,00 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Veratridine, A Na+ channel opener.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 9954
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21[C@H]([C@]([C@@]3([C@H]([C@]4([C@]([C@H]5[C@]6(O[C@]7([C@H]([C@@]6(CC[C@@H]7OC(=O)c8cc(c(cc8)OC)OC)C)CC5)O)C4)(C[C@@H]3O)O)O)C2)O)(O)C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
FVECELJHCSPHKY-YFUMOZOISA-N
Descrizione generale
A Na+ channel opener. Increases intracellular Ca2+ levels without affecting Na+ - Ca2+ exchange. Acts at neurotoxin receptor site 2 and preferentially binds to activated Na+ channels causing persistent activation. Induces cell death in bovine chromaffin cells.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Na+ channel
Attenzione
Toxicity: Highly Toxic (H)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Maroto, R., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 270, 331.
Plattner, H., et al. 1994. J. Membr. Biol. 142, 229.
Rando, T.A., et al. 1989. J. Gen. Physiol.93, 43.
Rando, T.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.29, 467.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3