Key Documents
65092E
Sigma-Aldrich
Decolorizer Gram Solution
HARLECO® Individual replacement for decolorizer component of the Gram Staining Set
Sinonimo/i:
Gram Stain
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
-88.88 °C
Temp. transizione
flash point -20 °C
Densità
0.79 g/cm3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Applicazioni
HARLECO® Individual replacement for decolorizer component of the Gram Staining Set
Individual replacement for decolorizer component of the Gram Staining Set. Mixture of acetone and isopropanol used to decolorize Gram-negative bacteria.
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C