Key Documents
65069-M
Sigma-Aldrich
Gill Modified OG
HARLECO® Modification of OG-6 counterstain used in Pap staining
Sinonimo/i:
PAP Counterstain
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
-0.1 °C
Temp. transizione
flash point 12 °C (ethanol)
Densità
0.79 g/cm3
λmax
490-500 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
HARLECO® Modification of OG-6 counterstain used in Pap staining
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Orange G Solution Gill counterstain used in Pap staining.
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup - (ethanol)