This product has not been tested for its suitability in dual staining. When using the PAP Modified EA65 stain, the slides are also routinely stained with Gill's hematoxylin and OG-6. Using just the Papanicolaou Stain Modified EA 65 with a PAS stain would be considered "off-label" use by the FDA, as the PAP stain reagents are approved by the Food and Drug Administration for use in performing a standard PAP stain procedure.
This application will need to be validated and properly documented for staining clinical specimens by the end-user.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 91,70 € |
Informazioni su questo articolo
91,70 €
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
I want to perform conjunctival impression cytology, is Papanicolaou Stain Modified EA 65 appropriate if I want to fix and stain specimens with a combination of periodic acid-Schiff (PAS) and Gill’s modified Papanicolaou stains?
1 risposta-