Documenti fondamentali
648494
Sigma-Aldrich
TRPC3 Channel Inhibitor III, Pyr10
Sinonimo/i:
TRPC3 Channel Inhibitor III, Pyr10, N-(4-(3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)-4-methylbenzenesulfonamide
Scegli un formato
10 MG
192,00 €
192,00 €
Spedizione prevista il06 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
192,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13F6N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
192,00 €
Spedizione prevista il06 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
semisolid
solid
Potenza
720 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange-brown
white to off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1[n](nc(c1)C(F)(F)F)c2ccc(cc2)N[S](=O)(=O)c3ccc(cc3)C
InChI
1S/C18H13F6N3O2S/c1-11-2-8-14(9-3-11)30(28,29)26-12-4-6-13(7-5-12)27-16(18(22,23)24)10-15(25-27)17(19,20)21/h2-10,26H,1H3
CVALMMCIOLXHDM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable pyrazole derivative that acts as a selective blocker of the transient receptor potential cation channel TRPC3-medated ROCE (receptor-operated Ca2+ entry) and inhibits Carbachol- (Cat. No. 212385) induced Ca2+ entry in TRPC3-expressing HEK293 cells (IC50 = 0.72 µM; by Fura-2), while exhibiting much reduced potency against Stim1 and Orai1-coupled CRAC (Ca2+ release-activated Ca2+) channel-mediated SOCE (store-operated Ca2+ entry) in RBL-2H3 cells (IC50 = 13.08 µM; by Fura-2). A great complement to Pyr2 (Cat. No. 203890), Pyr 3 (Cat. No. 648490), and Pyr6 (Cat. No. 203891) in Ca2+ signaling studies.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
TRPC3
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Schleifer, H. et al. 2012. Br. J. Pharmacol.167, 1712.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3