Documenti fondamentali
6.19117
Sigma-Aldrich
Vanillin
GR
Sinonimo/i:
Vanillin
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stringa SMILE
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N