Documenti fondamentali
614005
Sigma-Aldrich
Tobramycin, Free Base
Aminoglycoside antibiotic active against Gram negative bacteria. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Sinonimo/i:
Tobramycin, Free Base
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H37N5O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
Descrizione generale
Aminoglycoside antibiotic active against Gram negative bacteria. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Aminoglycoside antibiotic. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury
Attenzione
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Altre note
Cantin, A. and Woods, D.E. 1993. J. Clin. Invest. 91, 38.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3