Documenti fondamentali
6.09990
Supelco
Argento nitrato
c(AgNO3 )= 0.1 mol/ l (0.1N), concentrate for preparing 0.5 L volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinonimo/i:
Silver nitrate solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AgNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Argento nitrato, for 500 ml c(AgNO3 )= 0.1 mol/ l (0.1N) Titrisol
Stato
solution
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3