S7276
Argento nitrato
BioReagent, suitable for plant cell culture, >99% (titration)
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
>99% (titration)
Forma fisica
solid
tecniche
cell culture | plant: suitable
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 1 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.