598226
Thiostrepton
≥98% (HPLC), powder, FOXM1 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Thiostrepton, FOXM1 Inhibitor I
Scegli un formato
130,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
130,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Thiostrepton, Thiostrepton, CAS 1393-48-2, is an antibiotic that inhibits protein synthesis by preventing binding of GTP to 50S ribosomal subunit.
Descrizione
Merck USA index - 14, 9364
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
chloroform: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C72H85N19O18S5/c1-14-26(3)47-63(105)78-30(7)57(99)75-28(5)56(98)76-31(8)58(100)91-72-19-18-40(66-85-43(22-111-66)59(101)77-29(6)55(97)74-27(4)54(73)96)81-52(72)42-21-112-67(83-42)49(34(11)109-69(107)41-20-37(32(9)92)36-16-17-39(79-47)51(95)50(36)80-41)89-60(102)44-24-113-68(86-44)53(71(13,108)35(12)94)90-62(104)45-23-110-65(84-45)38(15-2)82-64(106)48(33(10)93)88-61(103)46-25-114-70(72)87-46/h15-17,20-22,24-26,30-35,39,45,47-49,51-53,79,92-95,108H,4-6,14,18-19,23H2,1-3,7-13H3,(H2,73,96)(H,74,97)(H,75,99)(H,76,98)(H,77,101)(H,78,105)(H,82,106)(H,88,103)(H,89,102)(H,90,104)(H,91,100)/b38-15+
NSFFHOGKXHRQEW-DVRIZHICSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
EF-G
Attenzione
Altre note
Rosendahl, G. and Douthwaite, S. 1994. Nucleic Acids Res.22, 357.
Saarma, U. and Remme, J. 1992. Nucleic Acids Res.20, 3147.
Malina, H. and Robert-Gero, M. 1992. Appl. Environ. Microbiol.58, 895.
Blanco, G., et al. 1992. Gene112, 59.
Miller, S.P. and Bodley, J.W. 1991. Nucleic Acids Res.19, 1657.
Ryan, P.C., et al. 1991. J. Mol. Biol.221, 1257.
Kutay, U.R., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1050, 193.
Smokvina, T., et al. 1990. Gene94, 53.
Garrett, R. 1983. Trends Biochem. Sci.8, 189.
Bodley, J.W., et al. 1970. Biochem. Biophys. Res. Commun.41, 1406.
Thompson, J. and Cundliffe, E. 1970. Biochimie 73, 1131.
WGK 3