Vai a
T0261
Thiamphenicol
Sinonimo/i:
Raceophenidol, Thiophenicol, D-threo-2,2-Dichloro-N-(β-hydroxy-α-[hydroxymethyl]-4-[methylsulfonyl]phenethyl)acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
57,30 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
163,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
629,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15Cl2NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.22
UNSPSC Code:
51284303
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-355-3
Beilstein/REAXYS Number:
2819542
MDL number:
57,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
InChI key
OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
General description
Chemical structure: phenicole
Application
Thiamphenicol is an antibiotic that has been used to treat chancroid in men and uncomplicated gonorrhea[1][2]. It is used in studies of bacterial protein synthesis at the level of peptidyl transferase activity associated with the 23S rRNA of the 50S ribosomal subunit. It is used to study chloraniphenicol-thiamphenicol-resistance and the use of fluorinated analogs when resistance is encountered[3].
Biochem/physiol Actions
Thiamphenicol inhibits mitochondrial protein synthesis of proteins such as cytochrome c oxidase.
Packaging
1G,5G,25G
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
16715T1100000C0378
Thiamphenicol
Sigma-Aldrich
T0261
Thiamphenicol
Thiamphenicol analytical standard
Supelco
16715
Thiamphenicol
Thiamphenicol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1100000
Thiamphenicol
Cloramfenicolo ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C0378
Cloramfenicolo
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamphenicol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)