574597-M
Anti-Superoxide Dismutase (Cu/Zn Enzyme) Sheep pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-SOD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
mouse, rat, human, monkey
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Disponibilità
not available in Canada,
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoelectrophoresis (see comments)
Frozen sections (see comments)
Paraffin sections (see comments)
Free-floating sections (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Human red blood cell lysate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1