Documenti fondamentali
573129
Sigma-Aldrich
STAT3 Inhibitor III, WP1066
InSolution, ≥97%
Sinonimo/i:
InSolution STAT3 Inhibitor III, WP1066
Scegli un formato
5 MG
60,80 €
60,80 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
60,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14BrN3O
Peso molecolare:
356.22
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
60,80 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A cell-permeable AG 490 (Cat. No. 658401) tyrphostin analog that acts as an effective STAT3 pathway inhibitor and a much more potent antitumor agent than AG 490 in inhibiting malignant glioma growth both in cultures in vitro (IC50 = 5.6 and 3.7 µM in a viability assay using U87-MG and U373-MG, respectively; no inhibition against nontumor NHA at 10 µM) and in mice in vivo. Shown to cross blood-brain barrier in mice in vivo.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 50 mM (5 mg/281 µl) solution of STAT3 Inhibitor III, WP1066 (Cat. No. 573097) in DMSO.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)