Documenti fondamentali
572636
Sigma-Aldrich
SU6656
InSolution, ≥95%, inhibitor of Src-family protein tyrosine kinases
Sinonimo/i:
InSolution SU6656
Scegli un formato
500 μG
151,00 €
151,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
151,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21N3O3S
Peso molecolare:
371.45
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
151,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A potent inhibitor of Src-family protein tyrosine kinases. Inhibits Src (IC50 = 280 nM) as well as closely related kinases Fyn (IC50 = 170 nM), Yes (IC50 = 20 nM) and Lyn (IC50 = 130 nM). The inhibition is competitive with respect to ATP. Has only a trivial effect on Lck (IC50 = 6.88 µM). Does not affect the activity of PDGF-β receptor kinase (IC50 >10 µM) and IGF-1 receptor kinase (IC50 gt;20 µM).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 280 nM inhibiting Src
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 10 mM (500 µg/135 µl) solution of SU6656 (Cat. No. 572635) in DMSO.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)