572635
SU6656
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Src family kinase inhibitor.
Sinonimo/i:
SU6656
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
burnt orange
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10+
LOGJQOUIVKBFGH-MHWRWJLKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Blake, R.A., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 9018.
WGK 3