Documenti fondamentali
567442
Millipore
Sodio cloruro
Each tablet yields 1 L of 0.9% sodium chloride.
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 10 tablets
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Sodio cloruro 5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S5150
Sodio cloruro
Sodio cloruro for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06404
Sodio cloruro
Sodio cloruro ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S9888
Sodio cloruro