539636
PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
The PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated controls the biological activity of PKCθ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated, Myr-LHQRRGAIKQAKVHHVKC-NH₂, Protein Kinase C θ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated, Myr-LHQRRGAIKQAKVHHVKC-NH₂, Protein Kinase Cθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
Scegli un formato
367,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
367,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 2 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
protein kinase Cθ
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1