Documenti fondamentali
538907
Sigma-Aldrich
Prostaglandin F
Major uterine luteolytic prostaglandin.
Sinonimo/i:
Prostaglandin F
Scegli un formato
1 MG
78,30 €
78,30 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
78,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
78,30 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 7878
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
ethanol: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1C(C(C(C1)O)\C=C\C(O)CCCCC)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
PXGPLTODNUVGFL-RTYMFESYSA-N
Descrizione generale
Major uterine luteolytic prostaglandin.
Major uterine luteolytic prostaglandin. A pulmonary vasoconstrictor. Inhibits nitric oxide production by the uterine tissue and increases uterine contractility.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
A pulmonary vasoconstrictor
Product does not compete with ATP.
Attenzione
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Dong, Y.L., et al. 1997. Am. J. Obstet. Gynecol. 177, 907.
Vincent, D.L., et al. 1986. Prostaglandins 31, 715.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3