5.34377
CMB-087229
Sinonimo/i:
CMB-087229, 5-[(3,5-Dichlorophenoxy)methyl]-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, CMB087229
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)OCC2=CC(=O)NN2
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
26S proteasome PSMC1 and PSMC4 and the chaperone protein TCP-1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chen, T., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 515.
WGK 3