338680
4′-Octyl-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic), 98%
Sinonimo/i:
4′-n -Octyl-4-cyanobiphenyl, 4′-Octyl-4-biphenylcarbonitrile, 4′-Octyl-4-cyanobiphenyl, 4′-Octyl[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-n -Octyl-4′-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4′-n -octylbiphenyl, 4-Cyano-4′-octyl-1,1′-biphenyl, 4-Cyano-4′-octylbiphenyl, 4-Octyl-4′-cyanobiphenyl, p -n -Octyl-p ′-cyanobiphenyl, p -Cyano-p ′-octylbiphenyl, p -Octyl-p ′-cyanobiphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid crystal (nematic)
Stringa SMILE
CCCCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C21H25N/c1-2-3-4-5-6-7-8-18-9-13-20(14-10-18)21-15-11-19(17-22)12-16-21/h9-16H,2-8H2,1H3
CSQPODPWWMOTIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup