5.31057
ETV1 Inhibitor, BRD32048
Sinonimo/i:
ETV1 Inhibitor, BRD32048, N-(4-Methoxyphenyl)-6-(1-piperidinylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, ER81 Inhibitor, ETV1-mediated Transcription Inhibitor, Transcription Inhibitor ETV1 Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
ETS family transcription factor ETV1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3