Documenti fondamentali
SML1346
Sigma-Aldrich
BRD32048
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BRD 32048, N2-(4-Methoxyphenyl)-6-(1-piperidinylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Scegli un formato
5 MG
105,00 €
25 MG
341,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
105,00 €
25 MG
341,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22N6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC(NC2=CC=C(OC)C=C2)=NC(CN3CCCCC3)=N1
InChI
1S/C16H22N6O/c1-23-13-7-5-12(6-8-13)18-16-20-14(19-15(17)21-16)11-22-9-3-2-4-10-22/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3,(H3,17,18,19,20,21)
PVHJDJWPRZUURH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
BRD32048 is a derivative of [1,3,5]triazine. It is found in orally active phosphodiesterase inhibitors (PDE) inhibitors, DHFR (dihydrofolate reductase) inhibitors and phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K)/mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors. BRD32048 binds ETS variant 1 (ETV1) and controls transcriptional activity, facilitated by ETV1 and invasion of ETV1-driven cancer cells.[1]
BRD32048 is a potent inhibitor of ETV1 (ETS variant 1) transcription factor oncoprotein.
BRD32048 is a potent inhibitor of ETV1 (ETS variant 1) transcription factor oncoprotein. BRD32048 binds ETV1 directly, modulating both ETV1-mediated transcriptional activity and invasion of ETV1-driven cancer cells.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A small molecule that binds and inhibits the ETV1 transcription factor oncoprotein
Pop MS, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, molcanther-molcan0689 (2014)