Documenti fondamentali
330280W
Avanti
Taurolithocholic acid-d4 sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5ß-cholanic acid-3a-ol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H40D4NNaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
509.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Saggio
>99% (MS)
Stato
methanol solution
Confezionamento
package of 1 × 100 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
100 μg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330280W-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)