5.31005
PFKFB3 Inhibitor II, PFK15
Sinonimo/i:
PFKFB3 Inhibitor II, PFK15, ( E)-1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3 Inhibitor, PFK15, (E)-1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3 Inhibitor, PFK15
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
PFKFB3
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3