Documenti fondamentali
527624
Sigma-Aldrich
Plasmin, EACA- and Lysine-Free, Human Plasma
Sinonimo/i:
Human Plasma Plasmin, Human Plasmin, Lysine-Free Plasmin
Scegli un formato
10 U
556,00 €
556,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 U
556,00 €
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
556,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Merck USA index - 14, 7520
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥7 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native, EACA- and lysine-free plasma from human plasma. Catalyzes the hydrolysis of peptides, arginine and lysine esters, and converts fibrin into soluble products.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of N-tosyl-Gly-Pro-Lys-pNA per min at 25°C, pH 7.8.
Stato fisico
Lyophilized from 20 mM sodium phosphate buffer, 10 mg D-mannitol, 10 mg NaCl.
Nota sulla preparazione
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
From Catalog:
Desc. Field- added "Catalyzes the hydrolysis of peptides, arginine and lysine esters and converts fibrin into soluble products."
Altre note
Federici, A.B., et al. 1993. Blood81, 720.
Hoffmann, J.J., and Janssen, W.C. 1992. Thromb. Res.67, 711.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3