527450
Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16
≥90% (HPLC), solid, PKR inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
PKR Inhibitor, Double-stranded RNA-dependent Protein Kinase Inhibitor, C16, Double-stranded RNA-activated Protein Kinase Inhibitor I, EIF2AK2 Inhibitor I
Scegli un formato
221,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
221,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
PKR Inhibitor, The PKR Inhibitor, also referenced under CAS 608512-97-6, controls the biological activity of PKR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange to orange-brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(nc1)ccc3c2\C(=C\c4nc[nH]c4)\C(=O)N3
InChI
1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3-
VFBGXTUGODTSPK-BAQGIRSFSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKR
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Jammi, N.V., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.308, 50.
WGK 3