527451
PKR Inhibitor
InSolution, ≥90%
Sinonimo/i:
InSolution PKR Inhibitor, Double-stranded RNA-activated Protein Kinase Inhibitor I, Double-stranded RNA-dependent Protein Kinase Inhibitor I, EIF2AK2 Inhibitor I, C16
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3-
VFBGXTUGODTSPK-BAQGIRSFSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKR
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Jammi, N.V., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.308, 50.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)