521233
PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor IV
Sinonimo/i:
PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor IV, 3-Fluoro-N-(6,7-dimethoxy-2,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-yl)phenylamine, JNJ-10198409
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H16FN3O2/c1-23-15-7-10-6-14-17(13(10)9-16(15)24-2)21-22-18(14)20-12-5-3-4-11(19)8-12/h3-5,7-9H,6H2,1-2H3,(H2,20,21,22)
ZDNURMVOKAERHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PDGFR Tyrosine Kinase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3