Vai a
SML3740
PY-60
≥98% (HPLC), YAP1 signaling activator, powder
Sinonimo/i:
5-Phenyl-N-[3-(2-thiazolyl)propyl]-3-isoxazolecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
128,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
518,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
PY-60, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
PY-60 is a potent and specific activator of the transcriptional coactivator Yes-associated protein 1 (YAP) signaling. It stimulates YAP-dependent expansion of epidermal keratinocytes in mouse. PY-60 binds directly to annexin A2 (ANXA2) causing its liberation and YAP activation.
potent and specific activator YAP that binds directly to annexin A2.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)