5.09665
Glucokinase Activator III, Ro-28-1675
Sinonimo/i:
Glucokinase Activator III, Ro-28-1675, GK Activator III, Hexokinase D Activator III, Hexokinase IV Activator III, Ro-28-0450 ( R)-enantiomer, RO0281675, GK Activator III, Hexokinase D Activator III, Hexokinase IV Activator III, Ro-28-0450 (R)-enantiomer, RO0281675
Scegli un formato
225,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
225,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)[C@@H](CC3CCCC3)C(=O)Nc2[s]ccn2
InChI
1S/C18H22N2O3S2/c1-25(22,23)15-8-6-14(7-9-15)16(12-13-4-2-3-5-13)17(21)20-18-19-10-11-24-18/h6-11,13,16H,2-5,12H2,1H3,(H,19,20,21)/t16-/m1/s1
NEQSWPCDHDQINX-MRXNPFEDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Glucokinase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Grimsby, J., et al. 2003. Science301, 370.
WGK 3