MABC697
Anti-ACLY, clone 5F8D11 Antibody
clone 5F8D11, from mouse
Sinonimo/i:
ATP-citrate synthase, ATP-citrate (pro-S-)-lyase, ACL, Citrate cleavage enzyme
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F8D11, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, monkey
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACLY(47)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected ACLY in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected ACLY in HeLa cells.
ELISA: A 1:10,000 dilution from a representative lot was used on control antigen (100 ng) and antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ACLY in HeLa, NIH/3T3, C6, COS7, and Raji cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2