Documenti fondamentali
5.08505
Sigma-Aldrich
A-803467
Sinonimo/i:
A-803467, Sodium Channel Type 1.8 (Nav1.8) blocker, A-803467, A 803467, A803467
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
8 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-23-15-9-14(10-16(11-15)24-2)21-19(22)18-8-7-17(25-18)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
VHKBTPQDHDSBSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A voltage gated sodium channel type 1.8 (Nav1.8) pore blocker. Potently blocks tetrodotoxin-resistant currents (IC50) = 140 nM) and the generation of spontaneous and electrically evoked action potentials in vitro in rat dorsal root ganglion neurons. In recombinant cell lines, A-803467 potently blocked human Nav1.8 (IC50 = 8 nM) and was >100-fold selective vs. human Nav1.2, Nav1.3, Nav1.5, and Nav1.7 (IC50 values ≥ 1 µM).
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Nav1.8
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Jarvis, M. F. et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 8520.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3