5.08053
Mcl-1 Inhibitor II
Sinonimo/i:
Mcl-1 Inhibitor II, 7-((4-Ethylpiperazin-1-yl)(4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)quinolin-8-ol, Myeloid Cell Leukemia-1 Inhibitor II, Myeloid Cell Leukemia-1 Inhibitor II, 7-((4-Ethylpiperazin-1-yl)(4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)quinolin-8-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mcl-1
Confezionamento
Attenzione
WGK 3