17-700
Kit EZ-Magna RIP® per l′immunoprecipitazione delle proteine leganti l′RNA
RNA Immunoprecipitation (RIP) Kit containing all necessary reagents to perform 12 individual RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) reactions using protein A/G magnetic beads.
Sinonimo/i:
Magnetic Bead RNA Immunoprecipitation, Magnetic RIP kit, RIP Kit, RNA Immunopreciptation
Produttore/marchio commerciale
Magna RIP®
Upstate®
tecniche
RIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Categorie correlate
Descrizione generale
While the regulation of gene expression by transcription factors has been well studied over time, the post-transcriptional regulation of mRNAs by RBPs and the role of non-coding RNAs in this process is a relatively nascent field that remains to be thoroughly explored.
&
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Confezionamento
Componenti
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2