Documenti
5.06239
Sigma-Aldrich
Bupropion Hydrochloride
Sinonimo/i:
Bupropion Hydrochloride, Dopamine and noradrenalin Transporter Inibitor, Bupropion
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18ClNO · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.74 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
1.4 μM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters (Ki = 1.4, 2.8 and 45 µM for dopamine, noradrenalin, and serotonin transporters respectively). Also an antagonist for neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChrs) (IC50 = 1.8 µM at α2β2 receptor). Clinically used as an antidepressant and smoking seceasion drug. Used in nicotinic addiction and depression studies.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
DAT/NET
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Budzynska, B. et al. 2011 Pharmacol. Rep.63, 71.
Dwoskin, P., et al. 2006. CNS Drug Rev.12, 178.
Soroko, F., et al. 1977. J. Pharm. Pharmacol.29, 769.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3