506190
p97 ATPase Activity Inhibitor, DBeQ
The p97 ATPase Activity Inhibitor, DBeQ controls the biological activity of p97 ATPase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
p97 ATPase Activity Inhibitor, DBeQ, CID676352, CID16472035, N²,N⁴-Dibenzylquinazolinine-2,4-diamine, KUC105555N, Valosin-containing Protein Inhibitor I, VCP Inhibitor I, ERAD Inhibitor I, p97 Inhibitor I, Valosin-containing Protein Inhibitor I, VCP Inhibitor I, CID676352, CID16472035, N²,N⁴-Dibenzylquinazolinine-2,4-diamine, KUC105555N, ERAD Inhibitor I, p97 Inhibitor I
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
ethanol: 2.5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3