5.06044
Muscimol
Sinonimo/i:
Muscimol, GABA A Receptor Agonist, Muscimol, GABAA Receptor Agonist, Muscimol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GABAA
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Fischer, H., et al. 2005. J. Physiol.564, 465.
Ramirez, D.R., et al. 2005. Neurobiol. Learning and Memory.84, 184.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3