5.05878
PD 168077 Maleate
Sinonimo/i:
PD 168077 Maleate, D₄ Dopamine Receptor Agonist, PD 168077 Maleate, PD168077, PD-168077
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mM
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H22N4O.C4H4O4/c1-16-5-4-7-17(13-16)20(25)22-15-23-9-11-24(12-10-23)19-8-3-2-6-18(19)14-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,13H,9-12,15H2,1H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
NAEUGRPISCANHO-BTJKTKAUSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
D₄
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bernaerts, P. et al. 2003. Behav. Brain Res.142, 41.
WGK 3