Vai a
A0231
AS 604850
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
5-(2,2-Difluoro-benzo[1,3]dioxol-5-ylmethylene)-thiazolidine-2,4-dione, PI3Kγ inhibitor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
146,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H5F2NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1(F)Oc2ccc(cc2O1)\C=C3/SC(=O)NC3=O
InChI
1S/C11H5F2NO4S/c12-11(13)17-6-2-1-5(3-7(6)18-11)4-8-9(15)14-10(16)19-8/h1-4H,(H,14,15,16)/b8-4-
InChI key
SRLVNYDXMUGOFI-YWEYNIOJSA-N
Biochem/physiol Actions
AS 604850 is a selective PI3Kγ inhibitor
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphoinositide Kinases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1731526524528106
AS 604850 &#8805;98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A0231
AS 604850
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
The PIM1/2 Kinase Inhibitor VI, also referenced under CAS 587852-28-6, controls the biological activity of PIM1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The PI 3-Kγ Inhibitor, also referenced under CAS 648450-29-7, controls the biological activity of PI 3-Kγ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
color
off-white
color
white to beige
color
yellow
color
pink
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)