5.05759
MitoBloCK-6
Sinonimo/i:
MitoBloCK-6, 2-(((4-Anilinophenyl)imino)methyl)-4,6-dichlorophenol, 2,4-Dichloro-6-(((((phenylamino)phenyl)imino)methyl)phenol), Mitochondrial Protein Import Blocker from the Carla Koehler laboratory, MB6, MB-6
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Erv1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3