Vai a
SML2284
Mito A iodide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4’-Azidobenzamido)-prop-1-yl]triphenylphosphonium iodide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
313,00 €
266,05 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H26IN4OP
Peso molecolare:
592.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
266,05 €
Prezzo di listino313,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C4.[I-]
InChI
1S/C28H25N4OP.HI/c29-32-31-24-19-17-23(18-20-24)28(33)30-21-10-22-34(25-11-4-1-5-12-25,26-13-6-2-7-14-26)27-15-8-3-9-16-27;/h1-9,11-20H,10,21-22H2;1H
InChI key
DMRSJCIHHULJSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MitoA is selective hydrogen sulfide (H2S) probe targeting mithchondria suitable for in vivo use. MitoA accumulates in mitochondria within tissues, where it is converted to MitoN by reaction with H2S. Both compounds are detected sensitively by LC-MS/MS.
selective hydrogen sulfide (H2S) probe targeting mithchondria suitable for in vivo use.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2573SML2731SML2212
Mito A iodide ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2284
Mito A iodide
MitoCDNB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2573
MitoCDNB
alpha-NETA ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2731
alpha-NETA
RWJ 67657 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2212
RWJ 67657
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to very dark brown
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)