5.05601
LRH-1 Antagonist
Sinonimo/i:
LRH-1 Antagonist, Liver Receptor Homologue 1 Antagonist, NR5A2 Antagonist, Nuclear Receptor Subfamily 5 Group A Member 2 Antagonist, 1-(3ʹ-(1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-3-yl)biphenyl-3-yl)ethanone, 1-(3ʹ-(1-(2-(4-Morpholinyl)ethyl)-1H-pyrazol-3-yl)-3-biphenylyl)ethanone, Nuclear Receptor Subfamily 5 Group A Member 2 Antagonist, 1-(3ʹ-(1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-3-yl)biphenyl-3-yl)ethanone, 1-(3ʹ-(1-(2-(4-Morpholinyl)ethyl)-1H-pyrazol-3-yl)-3-biphenylyl)ethanone, Liver Receptor Homologue 1 Antagonist, NR5A2
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
LRH-1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2