5.05052
Ezh2/Ezh1 Inhibitor, UNC1999
Sinonimo/i:
Ezh2/Ezh1 Inhibitor, UNC1999, Enhancer of Zested Homolog 1 Inhibitor, 1-Isopropyl-6-(6-(4-isopropylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-N-((6-methyl-2-oxo-4-propyl-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-1H-indazole-4-carboxamide, Ezh1 Inhibitor, Ezh2 Inhibitor IV, HMTase Inhibitor XII, Histone Lysi, Enhancer of Zested Homolog 1 Inhibitor, 1-Isopropyl-6-(6-(4-isopropylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-N-((6-methyl-2-oxo-4-propyl-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-1H-indazole-4-carboxamide, Ezh1 Inhibitor, Ezh2 Inhibitor IV, HMTase Inhibitor XII, Histone Lysin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC1=C(C(=O)NC(=C1)C)CNC(=O)C2=C3C=NN(C3=CC(=C2)C4=CN=C(C=C4)N5CCN(CC5)C(C)C)C(C)C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ezh2
Ezh1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3